About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H14OSi
CAS Number:
Molecular Weight:
154.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.472
전이 온도
flash point 165 °F
density
0.936 g/mL
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1CCC=C1[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H14OSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7(8)9/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
JREFDYKOYRJDQC-UHFFFAOYSA-N
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
165.0 °F
Flash Point (°C)
73.88 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.