주요 문서
799025
Sigma-Aldrich
Benzoyl chloride-(phenyl-13C6,d5)
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6CD5ClO
Molecular Weight:
151.55
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % D
분석
97% (CP)
양식
liquid
질량 이동
M+11
SMILES string
O=C(Cl)[13C]1=[13C]([2H])[13C]([2H])=[13C]([2H])[13C]([2H])=[13C]1[2H]
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,5+1D,6+1
InChI key
PASDCCFISLVPSO-ZZGCVRHPSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
161.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
72 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)