792349
MorDalphos Pd G2
동의어(들):
Chloro(2-(di-1-adamantylphosphino)morpholinobenzene)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II), MorDalphos-G2-palladacycle
About This Item
추천 제품
양식
solid
특징
generation 2
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>400 °C
작용기
phosphine
SMILES string
NC1=C(C=CC=C1)C2=C([Pd]Cl)C=CC=C2.P([C@]34C[C@@H](C[C@@H](C4)C5)C[C@@H]5C3)([C@@]6(C[C@@H](C7)C8)C[C@H]7C[C@H]8C6)C9=CC=CC=C9N%10CCOCC%10
InChI
1S/C30H42NOP.C12H10N.ClH.Pd/c1-2-4-28(27(3-1)31-5-7-32-8-6-31)33(29-15-21-9-22(16-29)11-23(10-21)17-29)30-18-24-12-25(19-30)14-26(13-24)20-30;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h1-4,21-26H,5-20H2;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
InChI key
VEFSMOMAMGQMLF-UHFFFAOYSA-M
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.