주요 문서
733997
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4BrF2N
CAS Number:
Molecular Weight:
208.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.520
density
1.657 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
fluoro
저장 온도
−20°C
SMILES string
FC(F)c1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-5-3-4(6(8)9)1-2-10-5/h1-3,6H
InChI key
IAFLELWFIHZCGT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
217.9 °F
Flash Point (°C)
103.3 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)