주요 문서
77787
Sigma-Aldrich
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)nonaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
동의어(들):
Azido-PEG-amine (n=10)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H46N4O10
CAS Number:
Molecular Weight:
526.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥90% (oligomer purity)
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
작용기
amine
azide
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C22H46N4O10/c23-1-3-27-5-7-29-9-11-31-13-15-33-17-19-35-21-22-36-20-18-34-16-14-32-12-10-30-8-6-28-4-2-25-26-24/h1-23H2
InChI key
RMNAJNJBCBFOKX-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)nonaethylene glycol may be used in the synthesis of potent PEGylated toll like receptor 7 (TLR7) ligand with improved solubility and modulated protein binding.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis and characterization of PEGylated toll like receptor 7 ligands.
Chan M, et al.
Bioconjugate Chemistry, 22(3), 445-454 (2011)