주요 문서
71613
Sigma-Aldrich
O-(2-Azidoethyl)-O-[2-(diglycolyl-amino)ethyl]heptaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
동의어(들):
Azido-PEG-acid (n=8)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H42N4O12
CAS Number:
Molecular Weight:
554.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥90% (oligomer purity)
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
작용기
azide
carboxylic acid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(COCC(O)=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C22H42N4O12/c23-26-25-2-4-31-6-8-33-10-12-35-14-16-37-18-17-36-15-13-34-11-9-32-7-5-30-3-1-24-21(27)19-38-20-22(28)29/h1-20H2,(H,24,27)(H,28,29)
InChI key
WWDNBBVPYDZICO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)