반응 적합성
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
refractive index
n/D 1.473
density
1.10 g/mL
작용기
amine
azide
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H26N4O5/c13-1-3-17-5-7-19-9-11-21-12-10-20-8-6-18-4-2-15-16-14/h1-13H2
InChI key
SVPBRIZYFJFLOL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F
Flash Point (°C)
110 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객