분석
97%
양식
solid
반응 적합성
core: gold
reagent type: catalyst
mp
221-224 °C (decomposition)
SMILES string
Cl[Au].CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2c(C)c(C)c(C)c(C)c2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C33H53P.Au.ClH/c1-19(2)26-17-27(20(3)4)30(28(18-26)21(5)6)29-24(9)22(7)23(8)25(10)31(29)34(32(11,12)13)33(14,15)16;;/h17-21H,1-16H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI key
IVIUDGKUDMXYRK-UHFFFAOYSA-M
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.