748412
Chloro[2-di-tert-butyl(2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl)phosphine] gold(I)
97%
동의어(들):
2-Di-tert-butylphosphino-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl gold(I) chloride, tert-Butyl-XPhos gold(I) chloride, tBuXPhos AuCl
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H45AuClP
CAS Number:
Molecular Weight:
657.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
core: gold
reagent type: catalyst
mp
251-264 °C
SMILES string
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2ccccc2[PH]([Au]Cl)(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C29H45P.Au.ClH/c1-19(2)22-17-24(20(3)4)27(25(18-22)21(5)6)23-15-13-14-16-26(23)30(28(7,8)9)29(10,11)12;;/h13-21H,1-12H3;;1H
InChI key
AUIRWGKYTZCQCA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객