753726
Piperidine-4-boronic acid pinacol ester hydrochloride
95%
동의어(들):
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)piperidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H22BNO2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
247.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
188-192 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.CC1(C)OB(OC1(C)C)C2CCNCC2
InChI
1S/C11H22BNO2.ClH/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-5-7-13-8-6-9;/h9,13H,5-8H2,1-4H3;1H
InChI key
DJEBJGUAIJWKGA-UHFFFAOYSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.