주요 문서
721344
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyridine, 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-4-yl]-1,3,2-dioxaborolane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H22BNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
223.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
72-76 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN1CCC(=CC1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H22BNO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)10-6-8-14(5)9-7-10/h6H,7-9H2,1-5H3
InChI key
SQMVRFXDBRYXFQ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester can be used as a substrate in the study of para-alkenylation reactions of toluene using thianthrene S-oxide and palladium catalyst.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1