About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H47O2P
CAS Number:
Molecular Weight:
470.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
양식
solid
Quality Level
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
114-119 °C
작용기
phosphine
SMILES string
COc1c(cc(Pc2cc(c(OC)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc1C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C30H47O2P/c1-27(2,3)21-15-19(16-22(25(21)31-13)28(4,5)6)33-20-17-23(29(7,8)9)26(32-14)24(18-20)30(10,11)12/h15-18,33H,1-14H3
InChI key
AZEBUSRDBBMQGF-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Product of Kanata Chemical Technologies, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.