주요 문서
654329
Sigma-Aldrich
6-(1-Piperazinyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
1-(5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl)piperazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H24BN3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
289.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
137-142 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(nc2)N3CCNCC3
InChI
1S/C15H24BN3O2/c1-14(2)15(3,4)21-16(20-14)12-5-6-13(18-11-12)19-9-7-17-8-10-19/h5-6,11,17H,7-10H2,1-4H3
InChI key
MEHCIETYEUUYGC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)