주요 문서
654337
Sigma-Aldrich
6-(4-Boc-piperazin-1-yl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
96%
동의어(들):
4-(5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl)-1-Boc-piperazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H32BN3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
389.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
solid
mp
165-169 °C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(cn2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C20H32BN3O4/c1-18(2,3)26-17(25)24-12-10-23(11-13-24)16-9-8-15(14-22-16)21-27-19(4,5)20(6,7)28-21/h8-9,14H,10-13H2,1-7H3
InChI key
JWUBVPJWWYYRLJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)