주요 문서
744743
Sigma-Aldrich
(2-Bromophenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium triflate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(2-Bromophenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulfonate, 2-Bromophenyl)mesityliodonium triflate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H15BrF3IO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
551.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
구성
carbon, 34.0-35.7% CH
반응 적합성
reagent type: oxidant
작용기
bromo
fluoro
iodo
triflate
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1cc(C)c([I+]c2ccccc2Br)c(C)c1
InChI
1S/C15H15BrI.CHF3O3S/c1-10-8-11(2)15(12(3)9-10)17-14-7-5-4-6-13(14)16;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-9H,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
RYZOZGQFOKVCDZ-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)