743534
Phenyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]iodonium triflate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
Phenyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]iodonium trifluoromethanesulfonate, [3-(Trifluoromethyl)phenyl]phenyliodonium triflate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H9F6IO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
498.18
Beilstein:
10503310
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
구성
carbon, 32.9-34.6% CH
반응 적합성
reagent type: oxidant
작용기
fluoro
iodo
triflate
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)c1cccc([I+]c2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H9F3I.CHF3O3S/c14-13(15,16)10-5-4-8-12(9-10)17-11-6-2-1-3-7-11;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-9H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
OSSLDNUSYGVAIB-UHFFFAOYSA-M
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.