주요 문서
71588
Sigma-Aldrich
N(im)-Trityl-L-histidine-propylamide
≥95.0% (HPLC)
동의어(들):
N-Propyl-N(im)-trityl-L-histidinamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H30N4O
CAS Number:
Molecular Weight:
438.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
제품명
N(im)-Trityl-L-histidine-propylamide, ≥95.0% (HPLC)
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
powder
불순물
~8% water
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CCCNC(=O)[C@@H](N)Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H30N4O/c1-2-18-30-27(33)26(29)19-25-20-32(21-31-25)28(22-12-6-3-7-13-22,23-14-8-4-9-15-23)24-16-10-5-11-17-24/h3-17,20-21,26H,2,18-19,29H2,1H3,(H,30,33)/t26-/m0/s1
InChI key
PYSBOGZHEFMCJK-SANMLTNESA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)