분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder or crystals
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
색상
white
mp
134-140 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H19NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h2-6,8-11,17-18H,1,7,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
InChI key
YVBLQCANYSFEBN-SFHVURJKSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.