주요 문서
681849
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzoylacetonitrile
97%
동의어(들):
3-(4-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
175.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
129-133 °C
작용기
ketone
nitrile
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)10(12)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
IKEPUFCALLUUBC-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)