생물학적 소스
potato
동위원소 순도
97 atom % 13C
양식
powder
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product is available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable