주요 문서
696757
Sigma-Aldrich
Lignocellulose-13C High DP from maize
97 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352201
동위원소 순도
97 atom % 13C
양식
solid
구성
Saccarides, 76.5 % (w/w) HPLC
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)