About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
양식
microcrystalline
powder
Quality Level
입자 크기
20 μm
pH
5-7 (11 wt. %)
벌크 밀도
0.5 g/mL (25°C)
SMILES string
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Bulking agent, opacifier, anti-caking agent, extrusion aid and stabilizer for foams and emulsions.
High purity cellulose powders for partition chromatography.
특징 및 장점
Amorphous regions are hydrolyzed leaving crystalline microfibrils. Forms thixotropic gels, good thermal stability.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)