분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.405
bp
70-72 °C
density
0.696 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC\C(C)=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-4-6(3)5-2/h4H,5H2,1-3H3/b6-4+
InChI key
BEQGRRJLJLVQAQ-GQCTYLIASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-16.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-27 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
이미 열람한 고객
프로토콜
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal