주요 문서
68522
Sigma-Aldrich
trans-4-Methyl-2-pentene
technical, ≥90% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12
CAS Number:
Molecular Weight:
84.16
Beilstein:
1719115
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Quality Level
분석
≥90% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.392
density
0.686 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C\C=C\C(C)C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4-6H,1-3H3/b5-4+
InChI key
LGAQJENWWYGFSN-SNAWJCMRSA-N
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-16.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-27 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)