주요 문서
E14705
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1-butene
95%
동의어(들):
1,1-Diethylethene, 1,1-Diethylethylene, 3-Methylenepentane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2C(C2H5)=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
84.16
Beilstein:
1697102
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
autoignition temp.
599 °F
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
64-65 °C (lit.)
mp
−131.5-−131 °C (lit.)
density
0.689 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCC(=C)CC
InChI
1S/C6H12/c1-4-6(3)5-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
RYKZRKKEYSRDNF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
14.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-10 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Kurtis M Carsch et al.
Science (New York, N.Y.), 365(6458), 1138-1143 (2019-09-14)
Terminal copper-nitrenoid complexes have inspired interest in their fundamental bonding structures as well as their putative intermediacy in catalytic nitrene-transfer reactions. Here, we report that aryl azides react with a copper(I) dinitrogen complex bearing a sterically encumbered dipyrrin ligand to