주요 문서
678422
Sigma-Aldrich
6-Amino-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
97%
동의어(들):
6-Amino-1-tetralone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H11NO
CAS Number:
Molecular Weight:
161.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
128-132 °C
작용기
ketone
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc2C(=O)CCCc2c1
InChI
1S/C10H11NO/c11-8-4-5-9-7(6-8)2-1-3-10(9)12/h4-6H,1-3,11H2
InChI key
BEVVUJBVEXJGKM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)