주요 문서
676101
Sigma-Aldrich
Ammonia-15N solution
98 atom % 15N, 7 M in methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
15NH3
Molecular Weight:
18.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 15N
농도
7 M in methanol
질량 이동
M+1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[15NH3]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+1
InChI key
QGZKDVFQNNGYKY-OUBTZVSYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
57.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
14 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)