동위원소 순도
98 atom % 15N
Quality Level
농도
~14 N in H2O
질량 이동
M+1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[15NH3].O
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i1+1;
InChI key
VHUUQVKOLVNVRT-YTBWXGASSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable