동위원소 순도
≥99 atom % 13C
Quality Level
양식
solution
포함
copper as stabilizer
농도
2 M in tert-butyl methyl ether
질량 이동
M+1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
InChI key
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-27.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-33 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객