주요 문서
605972
Sigma-Aldrich
Algal lyophilized cells-13C (Spirulina platensis)
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
동위원소 순도
99 atom % 13C
기술
protein expression: suitable
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)