주요 문서
487945
Sigma-Aldrich
Algal lyophilized cells-13C (Synechococcus sp.)
≥99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142200
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
Quality Level
저장 온도
−20°C
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)