주요 문서
672815
Sigma-Aldrich
Sarcosine-13C3, 15N methyl ester hydrochloride
99 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
13C,15N Labeled sarcosine methyl ester hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH315NH13CH213COOCH3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
143.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
99 atom % 15N
분석
97% (CP)
양식
solid
분자량
143.52 by atom % calculation
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
117-119 °C
질량 이동
M+4
SMILES string
Cl.CO[13C](=O)[13CH2][15NH][13CH3]
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-5-3-4(6)7-2;/h5H,3H2,1-2H3;1H/i1+1,3+1,4+1,5+1;
InChI key
HQZMRJBVCVYVQA-TUGXDYHQSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)