주요 문서
605247
Sigma-Aldrich
Sarcosine-(methyl-13C)
99 atom % 13C
동의어(들):
N-Methyl-13C-glycine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH3NHCH2CO2H
Molecular Weight:
90.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
solid
mp
208-212 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[13CH3]NCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-4-2-3(5)6/h4H,2H2,1H3,(H,5,6)/i1+1
InChI key
FSYKKLYZXJSNPZ-OUBTZVSYSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)