주요 문서
493120
Sigma-Aldrich
Sarcosine-d3 (methyl-d3)
99 atom % D
동의어(들):
N-Methyl-d3-glycine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3NHCH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
92.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % D
Quality Level
양식
solid
mp
208-212 °C
질량 이동
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])NCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-4-2-3(5)6/h4H,2H2,1H3,(H,5,6)/i1D3
InChI key
FSYKKLYZXJSNPZ-FIBGUPNXSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)