주요 문서
669296
Sigma-Aldrich
3-Hexyn-2-ol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H10O
CAS Number:
Molecular Weight:
98.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.447
density
0.909 g/mL at 25 °C
작용기
hydroxyl
SMILES string
CCC#CC(C)O
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3H2,1-2H3
InChI key
IFCAMPHNVKBSTF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
127.9 °F
Flash Point (°C)
53.3 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)