주요 문서
630829
Sigma-Aldrich
2-Hexyn-1-ol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H10O
CAS Number:
Molecular Weight:
98.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4536 (lit.)
bp
66-67 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
CCCC#CCO
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-3,6H2,1H3
InChI key
BTDWSZJDLLLTMI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
154.4 °F
Flash Point (°C)
68 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Shigeru Tamogami et al.
FEBS letters, 589(3), 390-395 (2015-01-13)
The medicinal herbal plant Achyranthes bidentata (A. bidentata) produces the sweet-odor ester - methyl (E)-2-hexenoate (1) as the major volatile in response to methyl jasmonate (MeJA). Here, we investigated the biosynthetic pathway of methyl (E)-2-hexenoate (1). The common plant precursor