주요 문서
654981
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) bromide
anhydrous, powder, 99.998% trace metals basis
동의어(들):
Bismuth tribromide, Tribromobismuthine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
BiBr3
CAS Number:
Molecular Weight:
448.69
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
anhydrous
분석
99.998% trace metals basis
양식
powder
불순물
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
density
5.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Bi](Br)Br
InChI
1S/Bi.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Catalyzes the formation of cyclic carbonates, which are important precursors for polycarbonates and other polymeric materials.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)