추천 제품
Grade
synthesis grade
제품 라인
AnhydroBeads™
분석
99.999% trace metals basis
양식
beads
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: thallium
불순물
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
입자 크기
−10 mesh
mp
>300 °C (lit.)
density
7.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Tl]
InChI
1S/BrH.Tl/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
PGAPATLGJSQQBU-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges