주요 문서
336149
Sigma-Aldrich
Rubidium bromide
99.6% trace metals basis
동의어(들):
Rubidium monobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
RbBr
CAS Number:
Molecular Weight:
165.37
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
99.6% trace metals basis
양식
powder
불순물
≤4500.0 ppm Trace Metal Analysis
density
3.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].[Rb+]
InChI
1S/BrH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
JAAGVIUFBAHDMA-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)