주요 문서
401528
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) fluoride
≥99.99% trace metals basis
동의어(들):
Trifluorobismuthine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
BiF3
CAS Number:
Molecular Weight:
265.98
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
solubility:
H2O: insoluble(lit.)
분석
≥99.99% trace metals basis
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: bismuth
불순물
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
solubility
H2O: insoluble(lit.)
density
8.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Bi](F)F
InChI
1S/Bi.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
BRCWHGIUHLWZBK-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)