주요 문서
647608
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxy-α-methylbenzyl alcohol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H3(OCH3)CH(CH3)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
168.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
100-104 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
COc1cc(ccc1O)C(C)O
InChI
1S/C9H12O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-6,10-11H,1-2H3
InChI key
BDRRAMWDUCXAKG-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)