주요 문서
C93800
Sigma-Aldrich
3-Cyanophenol
99%
동의어(들):
3-Hydroxybenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NCC6H4OH
CAS Number:
Molecular Weight:
119.12
Beilstein:
2041515
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
powder
mp
78-81 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,9H
InChI key
SGHBRHKBCLLVCI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)