About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7BrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
203.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97% (GC)
양식
solid
mp
74-79 °C
작용기
bromo
SMILES string
COc1cccc(O)c1Br
InChI
1S/C7H7BrO2/c1-10-6-4-2-3-5(9)7(6)8/h2-4,9H,1H3
InChI key
GCFJMEJVRHBPJI-UHFFFAOYSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.