156639
3′,4′-Dimethoxyacetophenone
98%
동의어(들):
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanone, 1-(4,5-Dimethoxyphenyl)ethanone, 2-Fluoro-1-nitrobenzene, 2-Nitro-1-fluorobenzene, 3,4-Dimethoxyphenyl methyl ketone, 3′,4′-Dimethoxyacetophenone, 4-Acetyl-1,2-dimethoxybenzene, 4-Acetylveratrole, Methyl 3,4-dimethoxyphenyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)2C6H3COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
180.20
Beilstein:
781213
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
98%
양식
solid
bp
286-288 °C (lit.)
mp
47-54 °C (lit.)
solubility
hot water: soluble
작용기
ketone
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)8-4-5-9(12-2)10(6-8)13-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
IQZLUWLMQNGTIW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable