주요 문서
616931
Sigma-Aldrich
Methyl(cyclohexane-d11)
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6D11CH3
Molecular Weight:
109.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
bp
101 °C (lit.)
mp
-126 °C (lit.)
density
0.855 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+11
SMILES string
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D
InChI key
UAEPNZWRGJTJPN-QQQWEMTMSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)