주요 문서
389455
Sigma-Aldrich
Bromoethane-d5
99 atom % D
동의어(들):
Deuterated bromoethane, Ethyl-d5 bromide, Pentadeuteroethyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3CD2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
114.00
Beilstein:
1698455
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
vapor pressure
7.96 psi ( 20 °C)
Quality Level
동위원소 순도
99 atom % D
분석
99% (CP)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
mp
-119 °C (lit.)
density
1.527 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+5
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2
InChI key
RDHPKYGYEGBMSE-ZBJDZAJPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-9.4 °F
Flash Point (°C)
-23 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)