주요 문서
491942
Sigma-Aldrich
Bromocyclopentane-d9
reagent grade, ≥98 atom % D, ≥99% (CP)
동의어(들):
Cyclopentyl bromide-d9
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C5D9Br
CAS Number:
Molecular Weight:
158.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Grade
reagent grade
Quality Level
동위원소 순도
≥98 atom % D
분석
≥99% (CP)
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
137-139 °C (lit.)
density
1.473 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical
질량 이동
M+9
SMILES string
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(Br)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H9Br/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D
InChI key
BRTFVKHPEHKBQF-UHUJFCCWSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
107.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
42.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)