주요 문서
614998
Sigma-Aldrich
tert-Butan-d9-ol
98 atom % D
동의어(들):
2-Methyl-2-propan-d9-ol, tert-Butyl-d9 alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C(CD3)3OH
CAS Number:
Molecular Weight:
83.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
density
0.868 g/mL at 25 °C
응용 분야
pharmaceutical
질량 이동
M+9
SMILES string
OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChI key
DKGAVHZHDRPRBM-GQALSZNTSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
51.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)