주요 문서
615935
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-D-alanine-2-d1, N-t-Boc derivative
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8DH13FNO4
Molecular Weight:
208.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
양식
solid
분자량
208.20 by atom % calculation
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Boc
질량 이동
M+1
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H][C@](CF)(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C8H14FNO4/c1-8(2,3)14-7(13)10-5(4-9)6(11)12/h5H,4H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)/t5-/m1/s1/i5D
InChI key
PQTDAIHXUZZXQM-VORAJLQXSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)