동위원소 순도
98 atom % D
양식
solid
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
질량 이동
M+1
SMILES string
[2H][C@](CF)(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H16FNO4/c19-9-16(17(21)22)20-18(23)24-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H,20,23)(H,21,22)/t16-/m1/s1/i16D
InChI key
KIPSDRHXCAHLLL-QKHLJXARSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.